Learn More
OPTIZYME™ SalI, Fisher BioReagents™
Código de producto. 11954852
Click to view available options
Cantidad:
2000 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11954852
Marca: Fisher BioReagents BP80131
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
5'...G^T C G A C...3'
3'...C A G C T^G...5'
Suministrado con: Tampón 3 OPTIZYME 10X
Condiciones para el 100 % de actividad:
  • 1 tampón OPTIZYME 3: 50 mM de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mM de MgCl2, 100 mM de NaCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incube a 37°C
Actividad enzimática en los tampones OPTIZYME:
  • Tampón 1: 0 - 20 %
  • Tampón 2: 0 - 20 %
  • Tampón 3: 100 %
  • Tampón 4: 0 - 20 %
  • Tampón 5: 20 - 50 %
Tampón de almacenamiento:
  • 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de DTT, 0,1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y glicerol al 50 % (v/v)
  • Ligadura y reescisión:
  • Más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de SalI.
  • Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requiere un mínimo de 5 unidades de SalI para la digestión completa de 1 μg de ADN del fago lambda incluido en agarosa en 16 horas.
  • Notas:
    • La concentración baja de sales, la concentración alta de glicerol (>5 %), un pH de > 8,0 o un gran exceso de la enzima pueden producir actividad estrella (star activity).
    • Las formas superhelicoidales de pBR322 y pUC necesitan una sobredigestión con 10 veces la cantidad recomendada de SalI para conseguir una digestión completa.
    • La incubación a 25°C resulta en un 50-75 % de actividad.
    Extremos compatibles: Eco88I, SmoI, XhoI
    Efectos de la metilación:
    Dam: Nunca se solapa (sin efecto)
    Dcm: nunca se solapa; sin efecto
    CpG Se solapa completamente (bloqueada)
    • GTCGAC
  • (La escisión está bloqueada)
  • EcoKI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 10 U/μl
    Componentes Tampón 3 OPTIZYME™ 10X
    Temperatura de la incubadora 37 °C
    pH 7,4
    Para utilizar con (aplicación) >95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de TaqI
    Tampón de almacenamiento 10 mM de Tris HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de EDTA, 1 mM de DTT, 0,2 mg/ml de BSA, glicerol al 50 %
    Cantidad 2000 U
    Sitio de corte G.TCGAC
    Tipo de producto SalI
    Formulario Líquido