Learn More
OPTIZYME™ NcoI, Fisher BioReagents™
Código de producto. 11994772
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
11994772 500 U cada uno
1 options
Código de producto. 11994772 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP80171
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
5'...C^C A T G G...3'
3'...G G T A C^C...5'
Suministrado con: Tampón 4 OPTIZYME 10X
Condiciones para el 100 % de actividad:
  • 1 tampón OPTIZYME 4: 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de acetato de magnesio, 66 mM de acetato de potasio y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incube a 37°C
Actividad enzimática en los tampones OPTIZYME:
  • Tampón 1: 20 - 50 %
  • Tampón 2: 20 - 50 %
  • Tampón 3: 20 - 50 %
  • Tampón 4: 100 %
  • Tampón 5: 50 - 100 %
Tampón de almacenamiento:
  • 10 mM de Tris-HCl (pH 7.5 a 25 °C), 50 mM de Kcl, 1 mm DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
  • Ligadura y reescisión:
  • Más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de NcoI.
  • Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requiere un mínimo de 5 unidades de NcoI para la digestión completa de 1 μg de ADN del fago lambda incluido en agarosa en 16 horas.
  • Nota: La concentración baja de sales, la concentración alta de glicerol (>5 %), un pH de > 8,0 o un gran exceso de la enzima pueden producir actividad estrella (star activity).
  • Extremos compatibles: AflIII, PscI, BtgI, Eco130I, FatI, PagI
  • Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa; ningún efecto.
  • Dcm: nunca se solapa; ningún efecto.
  • CpG: nunca se solapa; ningún efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 10 U/μl
    Componentes De 25 a 50 % de agua, >50 % de glicerina
    pH 7,4
    Para utilizar con (aplicación) > 90 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de NcoI.
    Tampón de almacenamiento 10 mM de Tris HCl (pH 7,5 a 25 °C), 50 mM de KCl, 1 mM de DTT, 0,1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA, glicerol al 50 %
    Contenido y almacenamiento Mantener el contenedor bien cerrado
    Cantidad 500 U
    Sitio de corte C.CATGG
    Tipo de producto NcoI
    Formulario Líquido