Learn More
OPTIZYME™ EcoRV (Eco32I), Fisher BioReagents™
Código de producto. 11974852
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3000 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
11974852 3000 U cada uno
1 options
Código de producto. 11974852
Marca: Fisher BioReagents BP80121
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
5'...G A T^A T C...3'
3'...C T A^T A G...5'
Suministrado con: Tampón 5 OPTIZYME 10X
Condiciones para el 100 % de actividad:
  • 1 tampón OPTIZYME 5: 10 mM de Tris-HCl (pH 8,5 a 37 °C), 10 mM de MgCl2, 100 mM de KCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incube a 37°C
Actividad enzimática en los tampones OPTIZYME:
  • Tampón 1: 0 - 20 %
  • Tampón 2: 50 - 100 %
  • Tampón 3: 50 - 100 %
  • Tampón 4: 20 - 50 %
  • Tampón 5: 100 %
Tampón de almacenamiento:
  • 25 mM de Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 200 mM de NaCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y glicerol al 50 % (v/v)
  • Ligadura y reescisión:
  • Más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de EcoRV.
  • Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requiere un mínimo de 5 unidades de EcoRV para la digestión completa de 1 μg de ADN del fago lambda incluido en agarosa en 16 horas.
  • Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa; ningún efecto.
  • Dcm: nunca se solapa; ningún efecto.
  • CpG: puede solaparse (sin efecto)
    • 5'...m5C GATATm5C G...3'
  • 3'... Gm5CTATA Gm5C...5'
  • (Sin efecto sobre la escisión)
  • EcoKI: Nunca se solapa (sin efecto).
  • EcoBI: puede solaparse (efecto sin determinar)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 10 U/μl
    Componentes De 25 a 50 % de agua, >50 % de glicerina, de 2,5 a 10 % de cloruro sódico
    Temperatura de la incubadora 37 °C
    pH 7,4
    Para utilizar con (aplicación) > 90 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de EcoRV.
    Tampón de almacenamiento 25 mM de Tris HCl (pH 7,5 a 25 °C), 200 mM de NaCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA, glicerol al 50 %
    Contenido y almacenamiento Mantener el contenedor bien cerrado
    Cantidad 3000 U
    Sitio de corte GAT.ATC
    Tipo de producto EcoRV (Eco32I)
    Formulario Líquido