Learn More
Corning™ Cabezal opcional LSE™
Código de producto. 11961981 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
12 tubos de 1,5 a 2 ml
2 tubos de 50 mL
4 tubos de 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11961981 12 tubos de 1,5 a 2 ml cada uno
11981981 2 tubos de 50 mL cada uno
11971981 4 tubos de 15 mL cada uno
3 options
Código de producto. 11961981
Marca: Corning™ 480105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para usar con varios tamaños de tubos.
Se trata de un cabezal opcional para tubos, sostenido horizontalmente, para utilizar con el mezclador vorticial Corning™ LSE™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 12 tubos de 1,5 a 2 ml
Tipo de producto Cabezal opcional
Para utilizar con (equipo) Agitador vorticial Corning™ LSE™