Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC WAX Optima™
Código de producto. 12472840 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
12472840 30 m 0,53 mm 2 μm cada uno
10296461 25 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10439551 25 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10184981 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
12482840 25 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10092971 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10630342 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10013001 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10709804 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10620152 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10506161 50 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10206371 50 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10737472 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10670912 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10062971 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
15 options
Código de producto. 12472840
Marca: Macherey-Nagel™ 726548.30
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,8 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria WAX Optima™
Tipo USP G16
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC), Soluciones acuosas
Intervalo de temperatura De 240 °C a 250 °C
Grosor de película 2 μm
Longitud (métrico) 30 m
Cantidad 1 unidad