Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | WAX Optima™ |
| Tipo USP | G16 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de soluciones acuosas, Soluciones acuosas |
| Intervalo de temperatura | De 240 °C a 250 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 50 m |
| Cantidad | 1 unidad |