Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC WAX Optima™
Código de producto. 10506161 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10506161
Marca: Macherey-Nagel™ 726296.50
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria WAX Optima™
Tipo USP G16
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC), Soluciones acuosas
Intervalo de temperatura De 240 °C a 250 °C
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 50 m
Cantidad 1 unidad