Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC WAX Optima™
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | WAX Optima™ |
| Tipo USP | G16 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC), Soluciones acuosas |
| Intervalo de temperatura | De 240 °C a 250 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Cantidad | 1 unidad |