Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación de calentamiento serie TC120
Descripción
- Estabilidad de ± 0,05 C.
- Pantalla LED nítida y clara de 4 dígitos
- Interfaz de usuario sencilla e intuitiva: marcador y dos botones de función.
- Modelo disponible con/sin abrazadera (TClamp)
- Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
- Exceso de temperatura fijo
- Calibración de usuario de 2 puntos
- Alarma visual
- Bomba integrada para la circulación externa
- Alarma visual
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12876 |
| Caudal | 16L/min |
| Intervalo de temperatura | Ambiente +5° a 99°C |
| Circulación externa | Sí |
| Incluye | Termostato de circulación TC120 y bañera P5 |
| Presión máxima | 210 mbar |
| Anchura (métrico) | 220 mm |
| Anchura (métrico) interior | 155 mm |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Mostrar más |