Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación calentado digital Optima™ serie TFX200
Código de producto. 12777849
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
12 L
26 L
38 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
332 × 360 × 215 mm
335 x 187 x 215 mm
535 x 340 x 270 mm
733 x 338 x 260 mm
Intervalo de temperatura:
De -15 °C a +200 °C
De 0 °C a 200 °C
Material:
Depósito de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Intervalo de temperatura Material unitSize
12777849 5 L 335 x 187 x 215 mm De 0 °C a 200 °C Depósito de acero inoxidable cada uno
12787849 12 L 332 × 360 × 215 mm De 0 °C a 200 °C Depósito de acero inoxidable cada uno
12707859 26 L 535 x 340 x 270 mm De -15 °C a +200 °C Depósito de acero inoxidable cada uno
12717859 38 L 733 x 338 x 260 mm De -15 °C a +200 °C Depósito de acero inoxidable cada uno
4 options
Código de producto. 12777849
Marca: Grant Instruments™ TXF200ST5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un rendimiento excelente para aplicaciones que requieren un control preciso de la temperatura hasta un máximo de 200 °C. El baño de circulación calentado digital de la serie TFX200 Grant Optima™ incorpora Intelligent Control Optimisation™ (ICO) para el control de temperatura PID inteligente adaptativo e incluye una potente bomba integral.
  • Pantalla TFT QVGA a todo color que muestra claramente las temperaturas reales y las temperaturas establecidas, la velocidad de la bomba e iconos claros de estado
  • Sondas externas TXPEP y TXSEP para la supervisión y el control de la temperatura de cargas remotas
  • Los intuitivos iconos y menús de pantalla permiten una configuración rápida y precisa
  • La interfaz USB permite la conexión a un PC o portátil para programación o el registro de datos
  • Funciones automatizadas de control y perfil de temperatura fáciles de configurar
  • TXF200 puede almacenar hasta 10 programas que contengan 100 segmentos
  • Potente bomba integral con caudal variable de varias etapas, con flujo máximo de 23 l/min
  • Calibración de usuario de dos puntos para optimizar la precisión
  • Valor de corte de exceso de temperatura ajustable. Ajustes de alarma de temperatura alta y baja variables: se puede configurar para conmutar un relé
  • Software de PC opcional Labwise™ para configuración de programas, registro de datos y gráficos en tiempo real
  • Intervalo máximo de refrigeración/calefacción (en función del tamaño del depósito): temperatura ambiente de + 5 a 99 °C con depósito de plástico (P) o de - 15 ° a 200 °C con depósito de acero inoxidable (ST)
  • Estabilidad: ± 0,01 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 L
Caudal 22/ l/min
Intervalo de temperatura De 0 °C a 200 °C
Incluye Interfaz de comunicación USB y RS232
Material Depósito de acero inoxidable
Presión máxima 530 mbar
Modelo TXF200-ST5
Estabilidad de la temperatura ±0.01°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 335 x 187 x 215 mm
Anchura (métrico) interior 150 mm
Altura (métrico) 215 mm
Fondo interior (métrico) 150 mm
Tensión 120/230 V
Vataje 1840 w
Frecuencia 50/60 Hz