Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación calentado digital Optima™ serie TFX200
Descripción
- Pantalla TFT QVGA a todo color que muestra claramente las temperaturas reales y las temperaturas establecidas, la velocidad de la bomba e iconos claros de estado
- Sondas externas TXPEP y TXSEP para la supervisión y el control de la temperatura de cargas remotas
- Los intuitivos iconos y menús de pantalla permiten una configuración rápida y precisa
- La interfaz USB permite la conexión a un PC o portátil para programación o el registro de datos
- Funciones automatizadas de control y perfil de temperatura fáciles de configurar
- TXF200 puede almacenar hasta 10 programas que contengan 100 segmentos
- Potente bomba integral con caudal variable de varias etapas, con flujo máximo de 23 l/min
- Calibración de usuario de dos puntos para optimizar la precisión
- Valor de corte de exceso de temperatura ajustable. Ajustes de alarma de temperatura alta y baja variables: se puede configurar para conmutar un relé
- Software de PC opcional Labwise™ para configuración de programas, registro de datos y gráficos en tiempo real
- Intervalo máximo de refrigeración/calefacción (en función del tamaño del depósito): temperatura ambiente de + 5 a 99 °C con depósito de plástico (P) o de - 15 ° a 200 °C con depósito de acero inoxidable (ST)
- Estabilidad: ± 0,01 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 38 L |
| Caudal | 22/ l/min |
| Intervalo de temperatura | De -15 °C a +200 °C |
| Incluye | Interfaz de comunicación USB y RS232 |
| Material | Depósito de acero inoxidable |
| Presión máxima | 530 mbar |
| Modelo | TXF200-ST38 |
| Estabilidad de la temperatura | ±0.01°C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 733 x 338 x 260 mm |
| Anchura (métrico) interior | 200 mm |
| Mostrar más |