Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,1 mm |
| Fase estacionaria | FFAP Optima™ |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de FAME, Ácidos carboxílicos libres |
| Intervalo de temperatura | De 240 °C a 250 °C |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Cantidad | 1 unidad |