Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC FFAP Optima™
Código de producto. 10470892 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10470892 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10345642 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10398251 25 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10388061 25 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10385732 25 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10052941 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10276701 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10437862 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10430702 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10716322 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10609771 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10358161 50 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10706322 50 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10358351 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
14 options
Código de producto. 10470892
Marca: Macherey-Nagel™ 726341.60
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria FFAP Optima™
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Análisis de ácidos carboxílicos libres, Ácidos carboxílicos libres
Intervalo de temperatura De 240 °C a 250 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 60 m
Cantidad 1 unidad