Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | FFAP Optima™ |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de ácidos carboxílicos libres, Ácidos carboxílicos libres |
| Intervalo de temperatura | De 240 °C a 250 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 25 m |
| Cantidad | 1 unidad |