Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC d-6 Optima™
Código de producto. 10690142 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10690142 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10216371 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10368301 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10600152 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10698991 25 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10194981 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10699951 30 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10358301 50 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10256941 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10689951 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10256271 60 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10040462 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
12 options
Código de producto. 10690142
Marca: Macherey-Nagel™ 726482.30
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (equipo) Ideales para detectores MSD y PND
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Optima™ d-6
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 30 m
Cantidad 1 unidad