Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares OPTIMA™ δ-3 para GC
Código de producto. 10576341 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 30
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10576341 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10536691 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10276561 25 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10357971 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10388111 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10155131 50 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10032861 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10104611 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10276801 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10586341 30 m 0,32 mm 0,35 μm paquete de 30
10410132 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10266801 60 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10012911 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10576341 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 726440.30
Ideal para detectores MSD y PND. Las columnas capilares para GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ δ-3 son columnas de fase de polisiloxano con polaridad autoelectiva. Los analitos determinan la polaridad de la fase. Disponibles en una amplia gama de diámetros, longitudes y grosores de película.
La fase de polisiloxano con polaridad autoelectiva es ideal para los detectores MSD y PND en la cromatografía de gases.
  • La fase polar media sin grupos CN es única de Macherey-Nagel: no hay fases similares
  • Los analitos determinan la polaridad de la fase, en algún lugar entre OPTIMA™ 5 no polar y OPTIMA™ 1701 de polaridad media
  • Cada columna se prueba individualmente y se suministra con certificado de prueba
  • Temperaturas máximas:
    • Para columnas con DI de 0,1–0,32 mm: 340°C para operaciones isotérmicas, 360 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
    • Para columnas con DI de 0,53 mm: 320°C para operaciones isotérmicas, 340 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (equipo) Ideales para detectores MSD y PND
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Optima™ d-3
Tipo USP G49
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 340 °C a 360 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Cantidad 1 unidad