Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares OPTIMA™ δ-3 para GC
Product Code. 10276561 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Unit Size:
cada uno
paquete de 30
Product Code. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10276561 25 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10536691 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10357971 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10388111 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10576341 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10155131 50 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10032861 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10104611 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10276801 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10586341 30 m 0,32 mm 0,35 μm paquete de 30
10410132 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10266801 60 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10012911 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
13 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10276561
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 726400.25
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Ideal para detectores MSD y PND. Las columnas capilares para GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ δ-3 son columnas de fase de polisiloxano con polaridad autoelectiva. Los analitos determinan la polaridad de la fase. Disponibles en una amplia gama de diámetros, longitudes y grosores de película.
La fase de polisiloxano con polaridad autoelectiva es ideal para los detectores MSD y PND en la cromatografía de gases.
  • La fase polar media sin grupos CN es única de Macherey-Nagel: no hay fases similares
  • Los analitos determinan la polaridad de la fase, en algún lugar entre OPTIMA™ 5 no polar y OPTIMA™ 1701 de polaridad media
  • Cada columna se prueba individualmente y se suministra con certificado de prueba
  • Temperaturas máximas:
    • Para columnas con DI de 0,1–0,32 mm: 340°C para operaciones isotérmicas, 360 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
    • Para columnas con DI de 0,53 mm: 320°C para operaciones isotérmicas, 340 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
Tekniske data
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Para utilizar con (equipo) Ideales para detectores MSD y PND
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,2 mm
Fase estacionaria Optima™ d-3
Tipo USP G49
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 340 °C a 360 °C
Grosor de película 0,2 μm
Longitud (métrico) 25 m
Cantidad 1 unidad
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.