Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares OPTIMA™ δ-3 para GC
Código de producto. 10266801 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 30
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10266801 60 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10536691 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10276561 25 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10357971 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10388111 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10576341 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10155131 50 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10032861 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10104611 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10276801 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10586341 30 m 0,32 mm 0,35 μm paquete de 30
10410132 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10012911 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
13 options
Código de producto. 10266801
Marca: Macherey-Nagel™ 726441.60
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para detectores MSD y PND. Las columnas capilares para GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ δ-3 son columnas de fase de polisiloxano con polaridad autoelectiva. Los analitos determinan la polaridad de la fase. Disponibles en una amplia gama de diámetros, longitudes y grosores de película.
La fase de polisiloxano con polaridad autoelectiva es ideal para los detectores MSD y PND en la cromatografía de gases.
  • La fase polar media sin grupos CN es única de Macherey-Nagel: no hay fases similares
  • Los analitos determinan la polaridad de la fase, en algún lugar entre OPTIMA™ 5 no polar y OPTIMA™ 1701 de polaridad media
  • Cada columna se prueba individualmente y se suministra con certificado de prueba
  • Temperaturas máximas:
    • Para columnas con DI de 0,1–0,32 mm: 340°C para operaciones isotérmicas, 360 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
    • Para columnas con DI de 0,53 mm: 320°C para operaciones isotérmicas, 340 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (equipo) Ideales para detectores MSD y PND
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Optima™ d-3
Tipo USP G49
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 340 °C a 360 °C
Grosor de película 0,35 μm
Longitud (métrico) 60 m
Cantidad 1 unidad