Descripción
La fase de polisiloxano con polaridad autoelectiva es ideal para los detectores MSD y PND en la cromatografía de gases.
- La fase polar media sin grupos CN es única de Macherey-Nagel: no hay fases similares
- Los analitos determinan la polaridad de la fase, en algún lugar entre OPTIMA™ 5 no polar y OPTIMA™ 1701 de polaridad media
- Cada columna se prueba individualmente y se suministra con certificado de prueba
- Temperaturas máximas:
- Para columnas con DI de 0,1–0,32 mm: 340°C para operaciones isotérmicas, 360 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
- Para columnas con DI de 0,53 mm: 320°C para operaciones isotérmicas, 340 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Ideales para detectores MSD y PND |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,2 mm |
| Fase estacionaria | Optima™ d-3 |
| Tipo USP | G49 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC) |
| Intervalo de temperatura | De 340 °C a 360 °C |
| Grosor de película | 0,2 μm |
| Longitud (métrico) | 50 m |
| Mostrar más |