Learn More
Grant Instruments™ Placa puente Optima
Código de producto. p-8014629
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baño de circulación calefactado Optima T para depósito ST5
Baño de circulación calefactado Optima T, modelos para ST12, 18, 26 y 38
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12707799 Baño de circulación calefactado Optima T, modelos para ST12, 18, 26 y 38 cada uno
12797789 Baño de circulación calefactado Optima T para depósito ST5 cada uno
2 options
Código de producto. 12707799
Marca: Grant Instruments™ TBTL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ver y acceder al termostato de los baño de circulación de calentamiento y refrigeración. La placa de puente Optima de Grant Instruments™ se utiliza con unidades de refrigeración Grant, baño de circulación de calentamiento y refrigeración.
Ver y acceder al termostato de los baño de circulación de calentamiento y refrigeración. La placa de puente Optima de Grant Instruments™ se utiliza con unidades de refrigeración Grant, baño de circulación de calentamiento y refrigeración.
  • Para uso con unidades de refrigeración Grant, baño de circulación de calentamiento y refrigeración
  • Garantiza la visibilidad/accesibilidad del termostato a la vez que optimiza el espacio de la mesa de trabajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baño de circulación calefactado Optima T, modelos para ST12, 18, 26 y 38