Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 624 LB GC Capillary Column
Código de producto. 12492840 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
50 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12492840 30 m cada uno
12402850 50 m cada uno
2 options
Código de producto. 12492840
Marca: Macherey-Nagel™ 726786.30
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria LB Optima™ 624
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 280 °C a 300 °C
Grosor de película 1,8 μm
Longitud (métrico) 30 m
Cantidad 1 unidad