Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC OPTIMA™ 624
Código de producto. 10506541 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
1,4 μm
1,8 μm
Diámetro (métrico):
0,4 mm
0,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Diámetro (métrico) unitSize
10506541 50 m 0,32 mm 1,8 μm 0,5 mm cada uno
10209891 30 m 0,32 mm 1,8 μm 0,5 mm cada uno
10795952 60 m 0,25 mm 1,4 μm 0,4 mm cada uno
10441092 30 m 0,25 mm 1,4 μm 0,4 mm cada uno
10506701 60 m 0,32 mm 1,8 μm 0,5 mm cada uno
5 options
Código de producto. 10506541
Marca: Macherey-Nagel™ 726787.50
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recomendada para análisis ambientales. Las columnas capilares para GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 624 son columnas de fase polar media de alto rendimiento con 6 % de cianopropil-fenilo y 94 % de dimetilpolisiloxano para su uso en cromatografía de gases. Disponibles en una amplia gama de diámetros, longitudes y grosores de película.
Fase polar media compuesta del 6 % de cianopropil-fenilo/94 % de dimetilpolisiloxano para su uso en cromatografía de gases.
  • Recomendada para análisis ambientales
  • Fases similares: HP-624, HP-VOC, DB-624, DB-VRX, SPB-624, CP-624, Rtx-624, Rtx-Volatiles, 007-624, BP624, VOCOL
  • Cada columna se prueba individualmente y se suministra con certificado de prueba
  • Temperatura máxima de 280 °C para operación isotérmica, 300 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Optima™ 624
Tipo USP G43
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 280 °C a 300 °C
Grosor de película 1,8 μm
Longitud (métrico) 50 m
Cantidad 1 unidad