Descripción
Fase polar media compuesta del 6 % de cianopropil-fenilo/94 % de dimetilpolisiloxano para su uso en cromatografía de gases.
- Recomendada para análisis ambientales
- Fases similares: HP-624, HP-VOC, DB-624, DB-VRX, SPB-624, CP-624, Rtx-624, Rtx-Volatiles, 007-624, BP624, VOCOL
- Cada columna se prueba individualmente y se suministra con certificado de prueba
- Temperatura máxima de 280 °C para operación isotérmica, 300 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | Optima™ 624 |
| Tipo USP | G43 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC) |
| Intervalo de temperatura | De 280 °C a 300 °C |
| Grosor de película | 1,8 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Cantidad | 1 unidad |