Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 624
Código de producto. 10236281 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
30 m
50 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
1,1 μm
1,4 μm
1,8 μm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10236281 25 m 0,2 mm 1,1 μm cada uno
10431092 25 m 0,25 mm 1,4 μm cada uno
10705962 25 m 0,32 mm 1,8 μm cada uno
10640542 25 m 0,53 mm 3 μm cada uno
10167451 30 m 0,53 mm 3 μm cada uno
10318361 50 m 0,25 mm 1,4 μm cada uno
6 options
Código de producto. 10236281
Marca: Macherey-Nagel™ 726784.25
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,2 mm
Fase estacionaria Optima™ 624
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Análisis ambiental
Intervalo de temperatura De 280 °C a 300 °C
Grosor de película 1,1 μm
Longitud (métrico) 25 m
Cantidad 1 unidad