Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de rendimiento Optima™ 5
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 15
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC de alto rendimiento |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | Optima™ 5 |
| Tipo USP | G27 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC) |
| Intervalo de temperatura | 340 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 50 m |
| Cantidad | 1 unidad |