Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de rendimiento Optima™ 5
Código de producto. 10194701 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 15
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) Grosor de película unitSize
10194701 15 m 5 μm paquete de 15
10421472 10 m 0,1 μm cada uno
10368351 15 m 0,1 μm cada uno
10629961 15 m 0,25 μm cada uno
10516161 15 m 1 μm cada uno
12897361 15 m 5 μm cada uno
10266321 25 m 0,1 μm cada uno
10556861 25 m 0,35 μm cada uno
10236421 25 m 0,25 μm cada uno
10459551 25 m 0,5 μm cada uno
10490312 25 m 1 μm cada uno
10577041 25 m 3 μm cada uno
10104711 25 m 5 μm cada uno
10378351 30 m 0,1 μm cada uno
10195031 30 m 0,25 μm cada uno
10728432 30 m 0,35 μm cada uno
10053001 30 m 0,5 μm cada uno
10680912 30 m 1 μm cada uno
10776132 30 m 3 μm cada uno
10134941 50 m 0,1 μm cada uno
10308171 30 m 5 μm cada uno
10378541 50 m 0,25 μm cada uno
10489741 50 m 0,35 μm cada uno
10012871 50 m 1 μm paquete de 50
10195081 50 m 0,5 μm cada uno
10042991 50 m 3 μm cada uno
10092961 60 m 0,1 μm cada uno
10640152 60 m 0,25 μm cada uno
10641112 60 m 0,35 μm cada uno
10216661 60 m 0,5 μm cada uno
10194551 60 m 1 μm cada uno
10052991 60 m 3 μm cada uno
32 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10194701
Brand: Macherey-Nagel™ 726934.15
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC de alto rendimiento
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Optima™ 5
Tipo USP G27
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura 340 °C
Grosor de película 5 μm
Longitud (métrico) 15 m
Cantidad 1 unidad