Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de rendimiento Optima™ 5
Código de producto. 10052991 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 15
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) Grosor de película unitSize
10052991 60 m 3 μm cada uno
10421472 10 m 0,1 μm cada uno
10368351 15 m 0,1 μm cada uno
10629961 15 m 0,25 μm cada uno
10516161 15 m 1 μm cada uno
10194701 15 m 5 μm paquete de 15
12897361 15 m 5 μm cada uno
10266321 25 m 0,1 μm cada uno
10556861 25 m 0,35 μm cada uno
10236421 25 m 0,25 μm cada uno
10459551 25 m 0,5 μm cada uno
10490312 25 m 1 μm cada uno
10577041 25 m 3 μm cada uno
10104711 25 m 5 μm cada uno
10378351 30 m 0,1 μm cada uno
10195031 30 m 0,25 μm cada uno
10728432 30 m 0,35 μm cada uno
10053001 30 m 0,5 μm cada uno
10680912 30 m 1 μm cada uno
10776132 30 m 3 μm cada uno
10134941 50 m 0,1 μm cada uno
10308171 30 m 5 μm cada uno
10378541 50 m 0,25 μm cada uno
10489741 50 m 0,35 μm cada uno
10012871 50 m 1 μm paquete de 50
10195081 50 m 0,5 μm cada uno
10042991 50 m 3 μm cada uno
10092961 60 m 0,1 μm cada uno
10640152 60 m 0,25 μm cada uno
10641112 60 m 0,35 μm cada uno
10216661 60 m 0,5 μm cada uno
10194551 60 m 1 μm cada uno
32 options
Código de producto. 10052991
Marca: Macherey-Nagel™ 726809.60
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC de alto rendimiento
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Optima™ 5
Tipo USP G27
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura 340 °C
Grosor de película 3 μm
Longitud (métrico) 60 m
Cantidad 1 unidad