Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC HT Optima™ 5
Código de producto. 12738152 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
12738152 15 m 0,32 mm 0,1 μm cada uno
12718152 15 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
12758152 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
12707710 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
12768152 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
12728152 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
12717710 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
12748152 30 m 0,32 mm 0,1 μm cada uno
8 options
Código de producto. 12738152
Marca: Macherey-Nagel™ 726104.15
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (equipo) Ideal para detectores MS, puede enjuagarse con disolventes
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria HT Optima™ 5
Tipo USP G27, G36
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 380 °C a 400 °C
Grosor de película 0,1 μm
Longitud (métrico) 15 m
Cantidad 1 unidad