Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de alto rendimiento Optima™ 5
Código de producto. 10690912 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
2 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10690912 25 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10621302 10 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10236561 10 m 0,53 mm 0,5 μm paquete de 10
10746702 10 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10337971 10 m 0,53 mm 2 μm cada uno
10206231 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10775932 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10630732 10 m 0,53 mm 5 μm cada uno
10266371 25 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10002861 25 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10650342 25 m 0,25 mm 0,35 μm cada uno
10092901 25 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10144991 25 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10620352 25 m 0,2 mm 0,1 μm cada uno
10286421 25 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10155091 25 m 0,2 mm 0,35 μm cada uno
10786142 25 m 0,2 mm 0,5 μm cada uno
10194791 25 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10631302 25 m 0,53 mm 2 μm cada uno
10105091 25 m 0,53 mm 5 μm cada uno
10649961 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10609001 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10378591 30 m 0,25 mm 0,35 μm cada uno
10777082 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10699571 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10022871 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10378301 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10546681 30 m 0,53 mm 2 μm cada uno
10461472 30 m 0,53 mm 5 μm cada uno
10062991 50 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10739752 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10165131 50 m 0,25 mm 0,35 μm cada uno
10536511 50 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10715962 50 m 0,2 mm 0,35 μm cada uno
10194941 50 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10144801 50 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10063051 50 m 0,2 mm 0,5 μm cada uno
10206851 50 m 0,53 mm 2 μm cada uno
10266611 50 m 0,53 mm 5 μm cada uno
10690722 60 m 0,25 mm 0,35 μm cada uno
10460892 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10556681 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10216851 60 m 0,53 mm 2 μm cada uno
10104851 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
44 options
Código de producto. 10690912
Marca: Macherey-Nagel™ 726523.25
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,8 mm
Tipo Columna capilar para GC de alto rendimiento
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria Optima™ 5
Tipo USP G27
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura 340 °C
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 25 m
Cantidad 1 unidad