Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de alto rendimiento Optima™ 5
Marca:  Macherey-Nagel™ 726860.25
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10155091
  • 605.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Especificaciones
0,4 mm
0,2 mm
G27
340 °C
25 m
Columna capilar para GC de alto rendimiento
Optima™ 5
Cromatografía de gases (GC)
0,35 μm
1 unidad
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de alto rendimiento Optima™ 5 > Longitud: 25 m; DI: 0,2mm, grosor de la película: 0.35um