Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de alto rendimiento Optima™ 5
Código de producto. 10266371 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
2 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10266371 25 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10621302 10 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10236561 10 m 0,53 mm 0,5 μm paquete de 10
10746702 10 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10337971 10 m 0,53 mm 2 μm cada uno
10206231 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10775932 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10630732 10 m 0,53 mm 5 μm cada uno
10002861 25 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10650342 25 m 0,25 mm 0,35 μm cada uno
10092901 25 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10144991 25 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10620352 25 m 0,2 mm 0,1 μm cada uno
10286421 25 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10155091 25 m 0,2 mm 0,35 μm cada uno
10786142 25 m 0,2 mm 0,5 μm cada uno
10690912 25 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10194791 25 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10631302 25 m 0,53 mm 2 μm cada uno
10105091 25 m 0,53 mm 5 μm cada uno
10649961 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10609001 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10378591 30 m 0,25 mm 0,35 μm cada uno
10777082 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10699571 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10022871 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10378301 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10546681 30 m 0,53 mm 2 μm cada uno
10461472 30 m 0,53 mm 5 μm cada uno
10062991 50 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10739752 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10165131 50 m 0,25 mm 0,35 μm cada uno
10536511 50 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10715962 50 m 0,2 mm 0,35 μm cada uno
10194941 50 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10144801 50 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10063051 50 m 0,2 mm 0,5 μm cada uno
10206851 50 m 0,53 mm 2 μm cada uno
10266611 50 m 0,53 mm 5 μm cada uno
10690722 60 m 0,25 mm 0,35 μm cada uno
10460892 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10556681 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10216851 60 m 0,53 mm 2 μm cada uno
10104851 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
44 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10266371
Brand: Macherey-Nagel™ 726911.25
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar para GC de alto rendimiento
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria Optima™ 5
Tipo USP G27
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura 340 °C
Grosor de película 0,1 μm
Longitud (métrico) 25 m
Cantidad 1 unidad