Descripción
Columna capilar para GC envasada en fase de silarileno entrecruzado y unido químicamente con selectividad según 35 % de fenilo / 65 % de metil-polisiloxano. Es una fase polar media con sangrado muy bajo y excelente desactivación. Selectividad única en la región polar media.
- Mayor espectro de selectividad y compatible con detectores de trampa iónica
- No hay grupos CN en el polímero, por lo que no hay límites para el uso de detectores ECD y NPD
- Estabilidad de temperatura de hasta 370 °C para una mayor vida útil de la columna y tiempos de retención más cortos
- Excelente desactivación de la superficie de los tubos para una cuantificación fiable de las muestras, incluso a niveles de ultratrazas
- Menor sangrado de la columna para reducir la contaminación y mejorar la detectabilidad de solutos
- Fases similares: DB-35 MS, HP-35, SPB-35, Rtx-35, 007-35, BPX-35, MDN-35, AT-35 MS, ZB-35, OV-11, VF-35 MS
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | Para operaciones isotérmicas: 360 °C, isoterma corta en el programa de temperatura: 370 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Recomendadas para detectores de trampa iónica |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | MS Optima™ 35 |
| Tipo USP | G42 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de PCB, Análisis de ultratrazas, Métodos de la EPA, Análisis de pesticidas, PCB, Análisis de alimentos y medicamentos |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 60 m |
| Mostrar más |