Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | Optima™ 240 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC), Dioxinas |
| Intervalo de temperatura | De 260 °C a 280 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 25 m |
| Cantidad | 1 unidad |