Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 240
Código de producto. 10125181 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10125181 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10124941 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10526331 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10452042 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10317971 30 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10236941 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10419551 50 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10052891 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10022951 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10462042 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10611112 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10012861 60 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10144701 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
13 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10125181
Brand: Macherey-Nagel™ 726091.30
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Optima™ 240
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC), Dioxinas
Intervalo de temperatura De 260 °C a 280 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Cantidad 1 unidad
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.