Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 225
Código de producto. 10276321 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
10276321 30 m 0,32 mm cada uno
10335642 10 m 0,1 mm cada uno
10226421 25 m 0,25 mm cada uno
10398491 30 m 0,25 mm cada uno
10619961 50 m 0,25 mm cada uno
10630152 60 m 0,25 mm cada uno
10441662 25 m 0,32 mm cada uno
10144941 15 m 0,25 mm cada uno
10236371 50 m 0,32 mm cada uno
10461852 60 m 0,32 mm cada uno
10 options
Código de producto. 10276321
Marca: Macherey-Nagel™ 726352.30
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Optima™ 225
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 260 °C a 280 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Cantidad 1 unidad