Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 225
Código de producto. 10144941 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
10144941 15 m 0,25 mm cada uno
10335642 10 m 0,1 mm cada uno
10226421 25 m 0,25 mm cada uno
10398491 30 m 0,25 mm cada uno
10619961 50 m 0,25 mm cada uno
10630152 60 m 0,25 mm cada uno
10441662 25 m 0,32 mm cada uno
10276321 30 m 0,32 mm cada uno
10236371 50 m 0,32 mm cada uno
10461852 60 m 0,32 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10144941 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 726118.15
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria Optima™ 225
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 260 °C a 280 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 15 m
Cantidad 1 unidad