Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 210
Código de producto. 10082991 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10082991
Marca: Macherey-Nagel™ 726874.30
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria Optima™ 210
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 260 °C a 280 °C
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 30 m
Cantidad 1 unidad