Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 210
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 210
Código de producto. 10618621 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10618621 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10680332 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10596691 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10082991 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10715942 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10515571 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10505571 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10786502 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10516871 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10216901 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10003011 | 50 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10630722 | 50 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10226231 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10398351 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10368441 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10308361 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10618621
Marca: Macherey-Nagel™ 726871.60
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | Optima™ 210 |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC) |
| Intervalo de temperatura | De 260 °C a 280 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 60 m |
| Cantidad | 1 unidad |