Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 210
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | Optima™ 210 |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC) |
| Intervalo de temperatura | De 260 °C a 280 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 15 m |
| Cantidad | 1 unidad |