Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de alto rendimiento Optima™ 1701
Código de producto. 10758622 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10758622 15 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10506511 10 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10328071 10 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10022931 10 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10526681 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10671492 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10052951 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10736702 25 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10419751 25 m 0,2 mm 0,5 μm cada uno
10002911 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10032851 25 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10526501 25 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10505551 25 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10296751 25 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10276941 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10012921 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10114711 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10144561 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10338401 25 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10776512 30 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10032951 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10429941 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10681492 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10348401 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10491272 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10649771 50 m 0,2 mm 0,5 μm cada uno
10420322 50 m 0,32 mm 0,25 μm paquete de 50
10489551 50 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10768042 50 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10795932 50 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10523602 50 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10797272 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10516511 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10246941 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10042851 60 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10246271 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10595381 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Código de producto. 10758622 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 726735.15
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,8 mm
Tipo Columna capilar para GC de alto rendimiento
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria Optima™ 1701
Tipo USP G46
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 280 °C a 300 °C
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 15 m
Cantidad 1 unidad