Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de alto rendimiento Optima™ 1701
Código de producto. 10338401 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10338401 25 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10506511 10 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10328071 10 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10022931 10 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10526681 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10671492 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10758622 15 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10052951 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10736702 25 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10419751 25 m 0,2 mm 0,5 μm cada uno
10002911 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10032851 25 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10526501 25 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10505551 25 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10296751 25 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10276941 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10012921 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10114711 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10144561 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10776512 30 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10032951 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10429941 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10681492 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10348401 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10491272 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10649771 50 m 0,2 mm 0,5 μm cada uno
10420322 50 m 0,32 mm 0,25 μm paquete de 50
10489551 50 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10768042 50 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10795932 50 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10523602 50 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10797272 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10516511 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10246941 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10042851 60 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10246271 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10595381 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
37 options
Código de producto. 10338401
Marca: Macherey-Nagel™ 726545.25
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,8 mm
Tipo Columna capilar para GC de alto rendimiento
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria Optima™ 1701
Tipo USP G46
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 280 °C a 300 °C
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 25 m
Cantidad 1 unidad