Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de alto rendimiento Optima™ 1701
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de alto rendimiento Optima™ 1701
Código de producto. 10296751 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10296751 | 25 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10506511 | 10 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10328071 | 10 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10022931 | 10 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10526681 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10671492 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10758622 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10052951 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10736702 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10419751 | 25 m | 0,2 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10002911 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10032851 | 25 m | 0,32 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10526501 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10505551 | 25 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10276941 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10012921 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10114711 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10144561 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10338401 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10776512 | 30 m | 0,32 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10032951 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10429941 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10681492 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10348401 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10491272 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10649771 | 50 m | 0,2 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10420322 | 50 m | 0,32 mm | 0,25 μm | paquete de 50 |
| 10489551 | 50 m | 0,32 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10768042 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10795932 | 50 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10523602 | 50 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10797272 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10516511 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10246941 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10042851 | 60 m | 0,32 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10246271 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10595381 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10296751
Marca: Macherey-Nagel™ 726735.25
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,8 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC de alto rendimiento |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Fase estacionaria | Optima™ 1701 |
| Tipo USP | G46 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC) |
| Intervalo de temperatura | De 280 °C a 300 °C |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 25 m |
| Cantidad | 1 unidad |