Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 17
Código de producto. 10586691 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10586691 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10610352 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10736322 10 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10400902 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10596851 12 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10747852 25 m 0,25 mm 0,15 μm cada uno
10194651 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10174891 25 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10012981 25 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10608621 25 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10082961 25 m 0,2 mm 0,5 μm cada uno
10639191 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10409171 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10276221 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10479551 25 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10689571 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10226471 25 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10042951 25 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10266221 30 m 0,25 mm 0,15 μm cada uno
10358451 30 m 0,32 mm 0,15 μm cada uno
10786702 30 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10236471 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10431852 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10748042 50 m 0,25 mm 0,15 μm cada uno
10421662 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10256561 50 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10556511 50 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10338451 50 m 0,2 mm 0,5 μm cada uno
10787082 50 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10296561 50 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10184941 50 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10536501 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10576511 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10481272 60 m 0,25 mm 0,15 μm cada uno
10318261 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10595371 60 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
36 options
Código de producto. 10586691
Marca: Macherey-Nagel™ 726744.60
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Optima™ 17
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Análisis de esteroides, Análisis de pesticidas, Análisis de fármacos
Intervalo de temperatura De 320 °C a 340 °C
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 60 m
Cantidad 1 unidad