Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 17
Código de producto. 10576511 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Code produit. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10576511 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10610352 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10736322 10 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10400902 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10596851 12 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10747852 25 m 0,25 mm 0,15 μm cada uno
10194651 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10174891 25 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10012981 25 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10608621 25 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10082961 25 m 0,2 mm 0,5 μm cada uno
10639191 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10409171 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10276221 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10479551 25 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10689571 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10226471 25 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10042951 25 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10266221 30 m 0,25 mm 0,15 μm cada uno
10358451 30 m 0,32 mm 0,15 μm cada uno
10786702 30 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10236471 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10431852 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10748042 50 m 0,25 mm 0,15 μm cada uno
10421662 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10256561 50 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10556511 50 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10338451 50 m 0,2 mm 0,5 μm cada uno
10787082 50 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10296561 50 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10184941 50 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10536501 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10481272 60 m 0,25 mm 0,15 μm cada uno
10318261 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10595371 60 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10586691 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
36 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10576511
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 726067.60
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria Optima™ 17
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Análisis de esteroides, Análisis de pesticidas, Análisis de fármacos
Intervalo de temperatura De 320 °C a 340 °C
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 60 m
Cantidad 1 unidad