Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 17
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 17
Código de producto. 10184941 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10184941 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10610352 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10736322 | 10 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10400902 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10596851 | 12 m | 0,2 mm | 0,2 μm | cada uno |
| 10747852 | 25 m | 0,25 mm | 0,15 μm | cada uno |
| 10194651 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10174891 | 25 m | 0,2 mm | 0,2 μm | cada uno |
| 10012981 | 25 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10608621 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10082961 | 25 m | 0,2 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10639191 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10409171 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10276221 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10479551 | 25 m | 0,32 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10689571 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10226471 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10042951 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10266221 | 30 m | 0,25 mm | 0,15 μm | cada uno |
| 10358451 | 30 m | 0,32 mm | 0,15 μm | cada uno |
| 10786702 | 30 m | 0,32 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10236471 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10431852 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10748042 | 50 m | 0,25 mm | 0,15 μm | cada uno |
| 10421662 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10256561 | 50 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10556511 | 50 m | 0,2 mm | 0,2 μm | cada uno |
| 10338451 | 50 m | 0,2 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10787082 | 50 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10296561 | 50 m | 0,32 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10536501 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10576511 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10481272 | 60 m | 0,25 mm | 0,15 μm | cada uno |
| 10318261 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10595371 | 60 m | 0,32 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10586691 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10184941
Marca: Macherey-Nagel™ 726744.50
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | Optima™ 17 |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de esteroides, Análisis de pesticidas, Análisis de fármacos |
| Intervalo de temperatura | De 320 °C a 340 °C |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 50 m |
| Cantidad | 1 unidad |