Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 17
Código de producto. 10012981 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10012981
Marca: Macherey-Nagel™ 726067.25
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria Optima™ 17
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Análisis de esteroides, Análisis de pesticidas, Análisis de fármacos
Intervalo de temperatura De 320 °C a 340 °C
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 25 m
Cantidad 1 unidad