Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 1301
Código de producto. 10649581 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10649581 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10565551 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10194511 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10378261 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10412052 25 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10144851 50 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10505561 25 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10746142 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10002891 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10726522 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10154851 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
11 options
Código de producto. 10649581
Marca: Macherey-Nagel™ 726777.30
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Optima™ 1301
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Análisis de pesticidas
Intervalo de temperatura De 300 °C a 320 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Cantidad 1 unidad