Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 1301
Código de producto. 10144851 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10144851 50 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10565551 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10194511 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10378261 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10412052 25 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10649581 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10505561 25 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10746142 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10002891 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10726522 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10154851 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10144851 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 726780.50
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Optima™ 1301
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Análisis de pesticidas
Intervalo de temperatura De 300 °C a 320 °C
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 50 m
Cantidad 1 unidad