Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,2 mm |
| Fase estacionaria | MS Optima™ 1 |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, ECD, Análisis generales a nivel de traza |
| Intervalo de temperatura | De 340 °C a 360 °C |
| Grosor de película | 0,2 μm |
| Longitud (métrico) | 50 m |
| Cantidad | 1 unidad |