Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Optima™ 1
Código de producto. 10124561 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
10124561 30 m 0,25 mm cada uno
10400132 15 m 0,25 mm cada uno
10134561 60 m 0,25 mm cada uno
10256611 25 m 0,2 mm cada uno
10409941 30 m 0,32 mm cada uno
10052871 12 m 0,2 mm cada uno
10155181 50 m 0,2 mm cada uno
10318071 60 m 0,32 mm cada uno
8 options
Código de producto. 10124561
Marca: Macherey-Nagel™ 726205.30
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria MS Optima™ 1
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) GC/MS, ECD, Análisis generales a nivel de traza
Intervalo de temperatura De 340 °C a 360 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Cantidad 1 unidad